Key Documents
62881
Supelco
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Diphenhydramine impurity C (PhEur), 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20BrNO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.71
Beilstein:
3754363
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
97.0-100.0% (AT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)