62210
Methyl linolenate
technical, 70-80% (GC)
Sinonimo/i:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
70-80% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470
P. ebollizione
182 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)