61076
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)