Documenti fondamentali
60470
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
purum p.a., ≥99.0% (RT), fine crystals
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KMnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352312
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0% (RT)
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
fine crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Anioni in tracce
chloride, chlorate (as Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for heterogeneous oxidations.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)