60136
Potassio cloruro
conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
0.01 M KCl
Conducibilità
1.41 mS/cm at 25 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)