60080
Potassium borohydride
purum, ≥97.0% (RT)
Sinonimo/i:
Potassium tetrahydroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (RT)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
500 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a reducing agent and boron source in organic synthesis.
- As a reducing agent in the preparation of copper nanoparticles.
- To reduce toxic 2-nitroaniline to less toxic o-phenylenediamine using different catalytic systems.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?