438472
Potassium borohydride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium tetrahydroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Impurezze
≤1% Na
Punto di fusione
500 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?