Documenti fondamentali
59765
Supelco
(+)-Isopulegol
analytical standard
Sinonimo/i:
(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1S,3S,4R)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
4659691
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +22±0.5°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.470
P. ebollizione
91 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
p-Cymene analytical standard
Supelco
30039
p-Cymene
β-Ionone 96%
Sigma-Aldrich
I12603
β-Ionone
Starch, soluble ACS reagent
Sigma-Aldrich
S9765
Starch, soluble