576956
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Sinonimo/i:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile solution, contains 0.1 % (v/v) formic acid, suitable for HPLC
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg
Forma fisica
liquid
contiene
0.1 % (v/v) formic acid
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
P. eboll.
81-82 °C
Punto di fusione
-48 °C
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
mixture
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Separation of ochratoxins by centrifugal partition chromatography: Demonstrates the critical role of 96% acetic acid in the separation of mycotoxins, enhancing food safety and quality control in agricultural products (Hegedüs et al., 2024).
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?