55507
Hydroxyvalerenic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Valerenolic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)C(O)=O)C2=C(C)C[C@@H](O)[C@H]12
InChI
1S/C15H22O3/c1-8-4-5-11(6-10(3)15(17)18)13-9(2)7-12(16)14(8)13/h6,8,11-12,14,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,18)/b10-6+/t8-,11+,12-,14+/m1/s1
XJNQXTISSHEQKD-UNXUOHHUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?