52819
Rhamnose MacConkey (VTEC O26) Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
RMAC
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12.0 g/L
bile salts No. 3, 1.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 15.0 g/L
rhamnose, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
pH finale
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
enterovirulent E. coli (EEC)
Categorie correlate
Applicazioni
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)