47999
9-cis-Antheraxanthin
analytical standard
Sinonimo/i:
(3S,3′R,5R,6S,9-cis)-5,6-Epoxy-5,6-dihydro-β,β-carotene-3,3′-diol /, (9Z)-Antheraxanthin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@]2(O3)C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]23C)C
Descrizione generale
Applicazioni
- In petals and pollen extract of Calendula officinalis L. using high-performance liquid chromatography with UV-Vis detection technique.
- In freeze-dried citrus pulp using UV-Vis spectrophotometry and high-performance liquid chromatography-diode array detection-tandem mass spectrometry (HPLC-DAD-MS/MS).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)