46438
Tebufenpyrad
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-(4-tert-butylbenzyl)-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(cc2)C(C)(C)C)c1Cl
InChI
1S/C18H24ClN3O/c1-6-14-15(19)16(22(5)21-14)17(23)20-11-12-7-9-13(10-8-12)18(2,3)4/h7-10H,6,11H2,1-5H3,(H,20,23)
ZZYSLNWGKKDOML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)