37905
Thiacloprid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
[3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(CN2CCS\C2=N\C#N)cn1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10+
HOKKPVIRMVDYPB-GXDHUFHOSA-N
Descrizione generale
Find more information here: Neonicotinoids
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Determination of Neonicotinoids in Honey using a Chromolith RP-18 HPLC column and UV Detection
Protocolli
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express
LC/MS/MS Analysis of Neonicotinoid Pesticides in Dandelion Blossoms on Ascentis® Express C18 after Dispersive SPE (QuEChERS) using Supel™ QuE
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction