46317
Metosulam
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(OC)n2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)ccc(C)c3Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5O4S/c1-7-4-5-8(15)12(11(7)16)20-26(22,23)14-18-13-17-9(24-2)6-10(25-3)21(13)19-14/h4-6,20H,1-3H3
VGHPMIFEKOFHHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?