32964
Metrafenone
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(3-Bromo-6-methoxy-2-methylphenyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3′-Bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)c(C)c1C(=O)c2c(C)cc(OC)c(OC)c2OC
InChI
1S/C19H21BrO5/c1-10-9-14(23-4)18(24-5)19(25-6)15(10)17(21)16-11(2)12(20)7-8-13(16)22-3/h7-9H,1-6H3
AMSPWOYQQAWRRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Vegetables by gas chromatography coupled to electron capture detector (GC-ECD).
- Honeybees by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS).
- Animal samples and earthworms by LC-MS/MS.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?