45552
Maleic hydrazide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Temp. autoaccensione
707 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
299-301 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)