45334
Aziprotryne
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Azido-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine
About This Item
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CSc1nc(NC(C)C)nc(N=[N+]=[N-])n1
InChI
1S/C7H11N7S/c1-4(2)9-5-10-6(13-14-8)12-7(11-5)15-3/h4H,1-3H3,(H,9,10,11,12)
AFIIBUOYKYSPKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?