45312
Pyridate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O-(6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl carbonothioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCSC(=O)Oc1cc(Cl)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C19H23ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-10-13-25-19(23)24-16-14-17(20)21-22-18(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-9,11-12,14H,2-6,10,13H2,1H3
JTZCTMAVMHRNTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?