43954
(S)-3-Amino-2-methylpropionic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (S)-β2-Homoalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)