Documenti fondamentali
436658
Supelco
Ambersep 21K XLT Ion Exchange Resin
chloride form, 16-20 mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
AMBERSEP® 21K XLT Mesh Anion Exchange Resin (Cl-),
Stato
beads
Livello qualitativo
Crosslinking
<10 % cross-linked
Umidità
50-58%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
trimethylamine
Dimensione particelle
525-625 μm
Capacità
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Stringa SMILE
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
This is mining grade material, and does NOT meet FDA 21 CFR 173.25. For information on the Dowex 21K XLT resin, contact techservice@sial.com.
Altre note
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated with a suitable preliminary elution and wash.
Note legali
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3