43538
Tridodecylamine hydrochloride
Selectophore™, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
Tridodecylammonium chloride, Trilaurylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (AT)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cl.CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N.ClH/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3;/h4-36H2,1-3H3;1H
GPQCSCQDQNXQSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)