42810
2-Aminoethyl diphenylborinate
for TLC derivatization, ≥97.0%
Sinonimo/i:
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl borate, 2-Aminoethyl diphenyl borate, Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester, Diphenylborinic acid, NSC 17107
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for TLC derivatization
Saggio
≥97.0% (NT)
≥97.0%
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets