42604
Glycine tert-butyl ester hydrochloride
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
tert-Butyl aminoacetate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
141-143 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?