Key Documents
42100
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13FN4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
173-177 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
Descrizione generale
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide [D-FDVA] is a derivatizing agent.
Applicazioni
D-FDVA may be used as derivatizing agent for nullifying the possibility of minor compounds to be diastereomer of xenortide A, during HPLC-MS screening.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gerhard Lang et al.
Journal of natural products, 71(6), 1074-1077 (2008-05-22)
Three new peptides, xenortides A and B and xenematide, were isolated from a culture of the nematode-associated entomopathogenic bacterium Xenorhabdus nematophilus. Their structures were elucidated using NMR, MS, and chemical derivatization methods. Xenortides A and B are the N-phenethylamide and