42036
3,5-Dinitrobenzyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?