Key Documents
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Applicazioni
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
Componenti
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)