Key Documents
398969
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
ACS reagent, ≥90%
Sinonimo/i:
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H5(OH)SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.25
Beilstein:
2697469
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Forma fisica
powder
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.2%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH2, –OH and –SO3H). It also contains two fused benzene rings.
Applicazioni
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)