398225
Gallic acid monohydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.01% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Punto di fusione
252 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?