389404
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate
Sinonimo/i:
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) tetrasodium salt hydrate, meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Livello qualitativo
λmax
414 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?