38753
Bisphenol AP
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-(1-Phenylethylidene)bisphenol, Bisphenol AP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
188-191 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
VOWWYDCFAISREI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Urine samples and beverages using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Wastewaters using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)