38719
Photobacterium Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
ammonium chloride, 0.3 g/L
calcium carbonate, 1 g/L
casein enzymic hydrolisate, 5 g/L
ferric chloride, 0.01 g/L
magnesium sulfate, 0.3 g/L
monopotassium dihydrogen phosphate, 3 g/L
sodium chloride, 30 g/L
sodium glycerophosphate, 23.5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Compatibilità
photobacteria
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)