73816
BG11 Broth
suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
Sinonimo/i:
Cyanobacteria BG-11 Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
calcium chloride dihydrate, 36.7 mg/L
citric acid, 5.6 mg/L
dipotassium hydrogen phosphate, 31.4 mg/L
disodium magnesium ETDA, 1 mg/L
ferric ammonium citrate, 6 mg/L
magnesium sulfate, 36 mg/L
sodium carbonate, 20 mg/L
sodium nitrate, 1.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
4.0-4.6 (25 °C, not adjusted)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
cyanobacteria
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?