38292
Diisopropylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
DIPA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
50 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
599 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
P. ebollizione
84 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
Densità
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)