36162
Metobromuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N′-(4-Bromophenyl)-N-methoxy-N-methylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
WLFDQEVORAMCIM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor