36161
Methoxychlor
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxyphenyl)ethane, 2,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, DMDT
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5