Documenti fondamentali
36106
Supelco
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H6Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98.0%
Saggio
≥98.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)