35800
Biphenyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.31 (vs air)
Tensione di vapore
9.46 mmHg ( 115 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Temp. autoaccensione
1004 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
255 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis