Documenti fondamentali
34943-M
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Qualità
dried
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Impurezze
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a polar solvent. DMSO activated by various electrophiles (oxalyl chloride) has been used to oxidize various alcohols (primary, secondary, allylic, benzylic, hindered and bicyclic). Carbonyl compounds are formed as reaction products. It has been proposed as an alternate solvent for methyl cellosolve for use in ninhydrin reaction, due to its high stability.
Applicazioni
Dimethyl sulfoxide (DMSO) has been used as a solvent in the high-throughput compound screening studies conducted on Mtb (Mycobacterium tuberculosis) H37Rv host cells.
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Altre note
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christophe J Queval et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e51114-e51114 (2014-01-30)
Despite the availability of therapy and vaccine, tuberculosis (TB) remains one of the most deadly and widespread bacterial infections in the world. Since several decades, the sudden burst of multi- and extensively-drug resistant strains is a serious threat for the