34145
Acetochlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl) amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Acetochlor ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 535
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].CCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
OFHPZIOSKFPQRH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?