33998
Melengestrol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione, MGA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
202-204 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC(=C)[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Milk using turborFlow online solid phase extraction (SPE) combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Kidney fats by ultra-performance convergence chromatography-tandem mass spectrometry.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)