Documenti fondamentali
33842
Supelco
HT-2 Toxin-13C22
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C22H32O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.32
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Disponibilità
not available in USA
Concentrazione
25 μg/mL in acetonitrile
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Spostamento di massa
M+22
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
Descrizione generale
Certan Vial
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)