33489
2,4,6-Tribromoanisole
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4,6-Tribromo-1-methoxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
297-299 °C (lit.)
Punto di fusione
84-88 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?