332097
4-Nitrophthalimide
98%
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
195-199 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-5-2-1-4(10(13)14)3-6(5)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
ANYWGXDASKQYAD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?