32967
Bispyribac-sodium
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyloxy)benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C([O-])=O)n1
InChI
1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
FUHMZYWBSHTEDZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Water samples and agricultural products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by liquid chromatography–quadrupole-time of flight–mass spectrometry (LC-QTOF-MS) with automated detection.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)