32506
Etoxazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(RS)-5-tert-Butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole, 4-(4-tert-Butyl-2-ethoxyphenyl)-2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
IXSZQYVWNJNRAL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
854.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
457 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)