Documenti fondamentali
32758
Supelco
Zearalenone-13C18
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinonimo/i:
Zearalenone completamente marcato con 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C18H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~25 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13C@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13c]2[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13c]2[13C](=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
MBMQEIFVQACCCH-NMEASMPJSA-N
Descrizione generale
Flaconcino Certan
Zearalenone-13C18 è l′analogo marcato con isotopo 13C della micotossina zearalenone.
Applicazioni
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Zearalenone-13C18 può essere usato come standard analitico per la determinazione dello zearalenone nei mangimi animali per mezzo della cromatografia liquida combinata con spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).
Risultati analitici
purezza: ≥95,5% (HPLC)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Multiple mycotoxins analysis in animal feed with LC-MS/MS: Comparison of extract dilution and immunoaffinity clean-up.
Jedziniak P, et al.
Journal of Separation Science (2019)