Documenti fondamentali
32547
Supelco
Sulfapyridine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-pyridyl)]benzene-13C6 sulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C513C6H11N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
GECHUMIMRBOMGK-PXKSRZEUSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: sulfonamide
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)