32467
4-tert-Octylphenol solution
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1000 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Human biological samples and water samples by stir bar sorptive extraction (SBSE) and thermal desorption–gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS) operating in the selected ion monitoring (SIM) mode of detection.
- Surface water samples by GC-MS with SIM detection.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?