32384
Flumequine-(1,2,carboxy-13C3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-1,2-13C2-2-carboxylic acid-13C, Flumequine-13C3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
FC1=CC2=C(N3C(C)CC2)C([13C]([13C]([13C](O)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1
DPSPPJIUMHPXMA-AIGZGMKWSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)